Learn More
Brady™ Freezerbondz Polyesteretiketten
Artikelnummer. 12849918 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12849918 Weiß 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12849918 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 011266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 €
    615.34 € / 1 Rollen
    Sparen 24.66 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
  • Freezerbondz Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, einschließlich Glas und Polypropylen, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
  • Beständigkeit gegen Wischspuren im Druck, Lösungsmittelbeständigkeit und gute Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen.
  • Gut geeignet für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
  • Bei der Anwendung auf Röhrchen/Ampullen müssen diese Etiketten mit einer Überlappung von mindestens 0,125 in. um sich selbst gewickelt werden.
  • Farbe: Weiß mit matter Oberfläche
  • Material: Polyester
  • Drucker-Kompatibilität: Freezerbondz (11-877-244 bis -248): BMP71 , TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 bis 251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, Thermotransferdrucker
  • Autoklav, Gefrierschrank, Heißwasserbäder (100 °C), °flüssiger Stickstoff
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Display Lieferungen
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Produkttyp Beschriftung für kalte Oberflächen
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 81 Etikettendrucker, BRADY IP™ Serienetikettendrucker, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, BRADYPRINTER PR Plus Series Etikettendrucker, THT 3 in. Kerndrucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis 266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis 130 °C
Dicke (metrisch) 0,053 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 42,28 mm
Abmessungen (L x B) 55,88 x 38,1 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Breite (metrisch) 55,88 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 3.81 cm