Learn More
Brady™ FreezerBondz rechteckige Etiketten für Thermotransferdrucker im Angebot
Artikelnummer. 10203603 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10203603 Weiß 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10203603 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 805913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    771.00 €
    494.38 € / 1 Rollen
    Sparen 276.62 €
    35% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Marker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
  • B-490-Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich in flüssigem Stickstoff gelagertem Glas und Polypropylen, angebracht werden.
  • Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
  • Gute Beständigkeit gegen Wischspuren im Druck, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe/niedrige Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °C°F (-196 bis 100 °C)
  • RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
Beschreibung FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Display Lieferungen
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Produkttyp Laborbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborkennzeichnung, Farbbänder der R6400 Serie, Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermotransferdrucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 3/Packung
Form Quadratisch
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis 266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -160 °C bis +130 °C
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 27.94 mm
Abmessungen (L x B) 25,40 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Alternate Part Number THT-179-492-3