Learn More
Brady™ GlobalMark™ Polyesterbänder
Artikelnummer. 11589283
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Silber
Breite (angloamerikanisch):
1,1 in.
Länge (angloamerikanisch):
100 ft.
Material:
Metallisierter Polyester
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Material unitSize
11589283 Silber 1,1 in. 100 ft. Metallisierter Polyester 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11589283 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 076721
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Strapazierfähiges, wetterfestes Polyester mit permanentem Klebstoff.
  • Niedriger Halogengehalt; ideal zum Markieren von Edelstahlrohren und -oberflächen
  • Die ultrasmooth Oberfläche eignet sich hervorragend für die Montage auf starren Platten und sehr glatten Oberflächen.
  • Zweijährige durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich bei Temperaturen von 110 °C bis -40 °C (230 °F bis -40 °F); kann bei Temperaturen bis zu -18 °C (0 °F) °angewendet °werden.
Bestellinformation
Stärke: 3 mil
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl
Farbe Silber
Display Lieferungen
Ausführung Matt
Format Klebeband
Material Metallisierter Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikettenband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Edelstahl und Oberflächen
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark™ Industrieller Etikettierer
Lebensdauer 2 Jahre
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Abmessungen (L x B) 100 ft. x 2,25 in. (30,48 m x 57,15 mm)
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 1,1 in.
Breite (metrisch) 57.15 mm