Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ FreezerBondz II Etiketten: Rechteckig
Artikelnummer. 11816013
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,37 in.
0,5 in.
0,8 in.
0,9 in.
1 in.
1,9 in.
19 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,5 in.
1 in.
1,25 in.
Menge:
225/Packung
250/Packung
275/Packung
300/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Menge unitSize
11816013 0,25 in. 1,25 in. 250/Packung 1 BX
10506360 0,9 in. 1 in. 225/Packung 1 BX
11523834 19 in. 0,5 in. Je 1 1 BX
10305213 1,9 in. 1 in. 225/Packung 1 BX
10475563 0,8 in. 0,37 in. 275/Packung 1 BX
10503055 1 in. 0,5 in. 225/Packung 1 BX
11856003 0,37 in. 0,37 in. 300/Packung 1 BX
12839928 0,5 in. 0,5 in. 300/Packung 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11816013
Marke: Brady™ 105953
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 bis Autoklaven, tragen zur Erhaltung der Forschungsergebnisse bei und gewährleisten die Nachverfolgbarkeit der Proben.
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 zumAutoklavieren und tragen zur Erhaltung von Forschungsergebnissen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Nachverfolgbarkeit von Proben bei.
  • Aus Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff
  • Anwendbar auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich auf in flüssigem Stickstoff aufbewahrtem Glas und Polypropylen
  • Mit Sichtfenster für Flüssigkeitsstand in Fläschchen
  • Beständig bei allen Lagerungsbedingungen, die im Labor normalerweise anzutreffen sind, wie etwa in flüssigem Stickstoff, in Tiefkühlgeräten mit bis zu -196 °C (-320.8 °F), in Autoklaven und Wasserbädern mit bis zu 121 °C (249.8 °F)
  • Verschiedene Etikettengrößen lieferbar für Röhrchen, Objektträger, Well-Platten, Probenbehälter, Petrischalen, Boxen sowie für allgemeine Zwecke
Bestellinformation
Für den Einsatz mit Brady LABXPERT und IDXPERT Druckern
Spezifikation
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320.8 °F bis 249.8 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +121 °C
Dicke (metrisch) 0,081 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (metrisch) 31,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3.1 cm