Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ FreezerBondz II Etiketten: Rechteckig mit Kreisen
Artikelnummer. 10880321
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,5 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,44 in.
Menge:
300/Packung
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Durchmesser (angloamerikanisch) Menge unitSize
10880321 1 in. 0,37 in. 0,37 in. 300/Packung 1 BX
11886003 1 in. 0,5 in. 0,44 in. 300/Packung 1 BX
12859928 1 in. 0,5 in. 0,37 in. 300/Packung 1 BX
3 options
Artikelnummer. 10880321
Marke: Brady™ 105951
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 bis Autoklaven, tragen zur Erhaltung der Forschungsergebnisse bei und gewährleisten die Nachverfolgbarkeit der Proben.
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 zumAutoklavieren und tragen zur Erhaltung von Forschungsergebnissen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Nachverfolgbarkeit von Proben bei.
  • Aus Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff
  • Anwendbar auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich auf in flüssigem Stickstoff aufbewahrtem Glas und Polypropylen
  • Mit Sichtfenster für Flüssigkeitsstand in Fläschchen
  • Beständig bei allen Lagerungsbedingungen, die im Labor normalerweise anzutreffen sind, wie etwa in flüssigem Stickstoff, in Tiefkühlgeräten mit bis zu -196 °C (-320.8 °F), in Autoklaven und Wasserbädern mit bis zu 121 °C (249.8 °F)
  • Verschiedene Etikettengrößen lieferbar für Röhrchen, Objektträger, Well-Platten, Probenbehälter, Petrischalen, Boxen sowie für allgemeine Zwecke
Bestellinformation
Für den Einsatz mit Brady LABXPERT und IDXPERT Druckern
Spezifikation
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, Röhrchen, Fläschchen, Fläschenverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) LabXpert™ Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 300/Packung
Form Rechteck mit gerundeten Ecken
Temperaturbereich (metrisch) -196 bis +130 °C
Dicke (metrisch) 0,081 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,37 in.
Höhe (metrisch) 9,53 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Durchmesser (metrisch) 0.9 cm