Learn More
Brady™ BMP™71 Beschriftungsband aus Vinyl für Innen- und Außeneinsatz
Artikelnummer. 12870129
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
12870129 Weiß 1 Stück
11755613 Gelb 1 BX
11715613 Rot 1 BX
11785603 Orange 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12870129 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142351
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit BMP 71 Etikettendruckern
  • Der aggressive Permanentkleber haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
  • Biegsam—passt sich gut an unregelmäßige, gewölbte oder raue Oberflächen an
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel
  • Fünf Jahre durchschnittliche Lebensdauer im Freien bei Temperaturen von 180 bis-40 °F (82 bis -40 °C)
  • Kann bei niedrigen Temperaturen von 0 °F (-18 °C) angebracht werden
Bestellinformation
Jede Rolle hat eine Länge von 50 ft. (15.2 m)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Bänder für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Vinyl
Produkttyp Beschriftungsband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen- und Außenanwendung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Etikettierer
Glanz 50 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 5 Jahre
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Länge (angloamerikanisch) 15,2 m (50 ft.)
Länge (metrisch) 15,24 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm