Learn More
Brady™ Label Maker Kartuschen: Nylongewebe, rund
Beschreibung
Label Maker Kartuschen:Die runden Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker |
| Material | Nylongewebe |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0065 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,165 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,375 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,95 cm |
| Klebstofftyp | Permanent |
| Sterilität | Unsteril |
| Beschreibung | Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker |
| Mehr anzeigen |