Learn More
Brady™ Label Maker Kartuschen: Polyester, StainerBondz™
Artikelnummer. 15490945
Change view
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,75 in.
0,9 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (angloamerikanisch) unitSize
15490945 0,75 in. 1 Stück
17861495 0,9 in. 1 Stück
15678465 0,3 in. 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15490945
Marke: Brady™ M194481
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Label Maker Kartuschen: Stainerbondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) sind für den Einsatz im Objektträger-Färbeprozess und in anderen Laboridentifizierungsarten konzipiert, die eine hervorragende chemische Beständigkeit erfordern.
  • StainerBondz™ B-481 mattweißes Polyester mit einem permanenten Acrylklebstoff, ist mit Druckern der B30 Serie von Brady™ im Thermotransfer bedruckbar
  • B-481 funktioniert gut mit dem häufig verwendeten H- & E-Färbeprozess (Hämatoxilin und Eosin) für Objektträger
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Wasser
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6400 Serie
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, ASTM D
Klebstofftyp Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Mattes Weiß
Material Polyester
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Färbeverfahren für Objektträger und andere Laborkennzeichnungen, die eine hohe chemische Beständigkeit erfordern
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™51 und BMP™53 Drucker
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis 266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80° bis -3°C
Zugfestigkeit 40 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0033 in.
Dimensions (LxW) 0,75 x 0,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,86 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19,05 mm