Learn More
Brady™ Label Maker Kartuschen: Polyester, StainerBondz™
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,75 in.
0,9 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
- B-481 performs well in the commonly used H & E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS, ASTM D |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Mattes Weiß |
| Material | Polyester |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Färbeverfahren für Objektträger und andere Laborkennzeichnungen, die eine hohe chemische Beständigkeit erfordern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Label Printer |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -112 bis 266 °F |
| Mehr anzeigen |