Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-427) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Beschreibung
- Weiße oder gelbe bedruckbare Zone
- Transparenter, nicht bedruckbarer Bereich umschließt Drähte und Kabel zum Laminieren gedruckter Texte
- Bietet Beständigkeit gegen Abrieb, Handhabung, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Weiß, Durchsichtig |
| Material | Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) |
| Produkttyp | Etikettierer-Kassette |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker |
| Menge | Je 1 (180 Etiketten) |
| Größe (angloamerikanisch) | 0.5 X 1.5 in. |
| Größe (metrisch) | 12.7 x 38.1 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Breite (metrisch) | 12,70 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Mehr anzeigen |