Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-427) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Beschreibung
- Weiße oder gelbe bedruckbare Zone
- Transparenter, nicht bedruckbarer Bereich umschließt Drähte und Kabel zum Laminieren gedruckter Texte
- Bietet Beständigkeit gegen Abrieb, Handhabung, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Weiß, Durchsichtig |
| Material | Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) |
| Produkttyp | Etikettierer-Kassette |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker |
| Menge | Je 1 (110 Etiketten) |
| Größe (angloamerikanisch) | 1 X 2.5 in. |
| Größe (metrisch) | 25.4 x 63.5 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 25,4 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
| Mehr anzeigen |