Learn More
Brady™ Etiketten für Tischlaserdrucker
Etiketten für Desktop-Laserdrucker, ideal für Typenschilder, Anlagenkennzeichnung und allgemeine Etikettierungsanwendungen.
Marke:  Brady™ 089404
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10531143
  • 380.00 € / 1 Packungen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Strapazierfähige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten zur Verwendung mit einer Vielzahl von Laserdruckern.
  • Hohe Auflösung, gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Verschmutzungen, Leistungsfähigkeit bei mittleren bis hohen Temperaturen.
  • Widerstehen extremen Laborbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Durchscheinend
Matt
Polyester
Laser
Unsteril
Laserdrucker
Packung mit 56 Blätter
-70 °C
2500/Packung
2,625 x 0,6 in. (L x B)
-70 bis +110 °C
0.051 mm
2,625 in.
15.24 mm
1 in.
25.40 mm
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Acryl, Permanent
Lieferungen
Etikett
Einseitig bedruckbar
Etikett
Gefrierschränke, Flüssigstickstoff, Autoklaven, Wasserbäder, Laboretikettierung und -kennzeichnung
68.58 mm
3
2544 Etiketten/Packung
Rechteck
-94 °F bis +230 °F
2 mil
2,625 x 0,6 in. (66,68 x 15,24 mm)
0,6 in.
2,625 in.
6.66 cm
lat-59-361-2.5