Learn More
Brady™ LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester
Artikelnummer. 10081982
Click to view available options
Menge:
100/Rolle
150/Packung
175/Packung
1 Rolle
225/Packung
450/Packung
Höhe (metrisch):
0.47 cm
0.95 cm
1.27 cm
12,70 mm
1.52 cm
2.54 cm
3.17 cm
66,67 mm
9.52 cm
Produkttyp:
Etikett
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10081982
Marke: Brady™ 060934
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester bestehen aus selbstlaminierendem Polyester (B-461), einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, Röhrchen, Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 450/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 bis 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +121 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22.23 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1,125 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,12 in.
Breite (metrisch) 28,58 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm