Learn More
Brady™ LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Durchscheinend |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryofläschchen, laborinterne Identifikation, Röhrchen, Fläschchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LabXpert™ Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |