Learn More
Brady™ LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester
Artikelnummer. 10797784
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Rolle
150/Packung
175/Packung
1 Rolle
225/Packung
450/Packung
Höhe (metrisch):
0.47 cm
0.95 cm
1.27 cm
12,70 mm
1.52 cm
2.54 cm
3.17 cm
66,67 mm
9.52 cm
Produkttyp:
Etikett
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Menge Höhe (metrisch) Produkttyp unitSize
10797784 1 Rolle 2.54 cm Etikett 1 ROLL
10512213 150/Packung 66,67 mm Etikett 1 ROLL
10225972 450/Packung 0.47 cm Etikett 1 ROLL
10694723 100/Rolle 9.52 cm Etikett 1 ROLL
10012002 450/Packung 0.95 cm Etikett 1 ROLL
12849998 225/Packung 1.27 cm Etikett 1 ROLL
10694533 225/Packung 1.52 cm Etikett 1 ROLL
10787784 175/Packung 1.27 cm Etikett 1 ROLL
10473552 1 Rolle 0.95 cm Etikett 1 ROLL
10032012 1 Rolle 3.17 cm Etikett 1 ROLL
10192892 1 Rolle 1.27 cm Etikett 1 ROLL
10081982 450/Packung 12,70 mm Etikett 1 ROLL
12 options
Artikelnummer. 10797784
Marke: Brady™ 060927
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester bestehen aus selbstlaminierendem Polyester (B-461), einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flaschen, Zentrifugenröhrchen, konische Röhrchen, Kryofläschchen, Eppendorf Tube, Laboridentifikation, Röhrchen, Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 bis 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +121 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 30 x 1 in.
Länge (metrisch) 9.14 m
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm