Learn More
Brady™ LABXPERT™ und IDXPERT™ Nylon-Druckeretiketten: Rechteckig
Artikelnummer. 10172992 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.95 cm
1.1 cm
Packungsgröße:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10172992 1.1 cm 1 ROLL
10327752 0.95 cm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10172992 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 060948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 €
    84.12 € / 1 Rollen
    Sparen 19.88 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Etiketten sind für verschiedene allgemeine Beschriftungsanwendungen geeignet. Brady™ LABXPERT™ und IDXPERT™ Druckeretiketten aus Nylongewebe sind ideal für LABXPERT™ und IDXPERT™ Drucker.
  • Druckeretiketten aus Nylongewebe
  • Matte Beschichtung
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL
Beschreibung Pulverbeschichtet, glatt, strukturiert/rau
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Kartusche, Beschriftung
Material Nylongewebe
Produkttyp Bedruckbares Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flaschen, konische Röhrchen, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, allgemeine Kennzeichnung, Markierung von inneren Tafelkomponenten, Laborkennzeichnung, Markierung von äußeren Tafelkomponenten, Tafelkennzeichnung, Petrischale, Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Anzahl pro Packung 300 Etiketten
Form Rechteck mit gerundeten Ecken
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (metrisch) 0,165 mm
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (metrisch) 12.70 mm
Durchmesser (metrisch) 1.1 cm