Learn More
Brady™ LABXPERT™ und IDXPERT™ Nylon-Druckeretiketten: Rechteckig
Diese Etiketten sind für verschiedene allgemeine Beschriftungsanwendungen geeignet. Brady™ LABXPERT™ und IDXPERT™ Druckeretiketten aus Nylongewebe sind ideal für LABXPERT™ und IDXPERT™ Drucker.
83.95 € - 104.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL |
---|---|
Beschreibung | Pulverbeschichtet, glatt, strukturiert/rau |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10172992
|
Brady™
060948 |
12.70 mm | 25,40 mm | Rechteck mit gerundeten Ecken |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10327752
|
Brady™
060950 |
9.53 mm | 25,40 mm | Rechteck mit gerundeten Ecken |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Druckeretiketten aus Nylongewebe
- Matte Beschichtung
- Dauerhafter Acrylklebstoff
Spezifikation
UL | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Nylongewebe | |
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker | |
300 Etiketten | |
-40°bis +90 °C | |
25,40 mm |
Pulverbeschichtet, glatt, strukturiert/rau | |
Schwarz, Weiß | |
Kartusche, Beschriftung | |
Bedruckbares Etikett | |
1 | |
Rechteck mit gerundeten Ecken | |
0,165 mm |