Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Artikelnummer. 10664343
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Gelb
Schwarz, Orange
Schwarz, Rot
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,5 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 10664343
Marke: Brady™ 060926
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragende Leistung bei kaltem Wetter
  • Aus Freezerbondz Polyester oder Nylongewebe hergestellt
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Ideal für Autoklaven, Gefrierschränke, Heißwasserbäder (100 °C), Flüssigstickstoffumgebungen
  • Für die Verwendung auf Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen und für Kennzeichnungsaufgaben im Labor
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Glatte Oberfläche mit matter Beschichtung
  • Kompatibel mit LABXPERT Druckern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2002/95/EC
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz, Gelb
Ausführung Matt
Material Nylongewebe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchenverschluss
Etiketten pro Zeile 1
Menge 300/Packung
Form Rund
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 1.2 cm
Durchmesser (metrisch) 12.70 mm