Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Artikelnummer. 12839988 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Gelb
Schwarz, Orange
Schwarz, Rot
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,5 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (angloamerikanisch) Packungsgröße
12839988 Schwarz, Rot 0,5 in. 1 Rollen
10674343 Schwarz, Orange 0,3 in. 1 ROLL
10767594 Schwarz, Rot 0,3 in. 1 ROLL
10173182 Schwarz, Gelb 0,3 in. 1 ROLL
10061972 Schwarz, Orange 0,5 in. 1 ROLL
10664343 Schwarz, Gelb 0,5 in. 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12839988 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 060925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragende Leistung bei kaltem Wetter
  • Aus Freezerbondz Polyester oder Nylongewebe hergestellt
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Ideal für Autoklaven, Gefrierschränke, Heißwasserbäder (100 °C), Flüssigstickstoffumgebungen
  • Für die Verwendung auf Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen und für Kennzeichnungsaufgaben im Labor
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Glatte Oberfläche mit matter Beschichtung
  • Kompatibel mit LABXPERT Druckern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2002/95/EC
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz, Rot
Ausführung Matt
Material Nylongewebe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchenverschluss
Etiketten pro Zeile 1
Menge 300/Packung
Form Rund
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 1.2 cm
Durchmesser (metrisch) 12.70 mm