Learn More
Brady™ LABXPERT™ Druckeretiketten
Artikelnummer. p-3649395
Click to view available options
Menge:
150/Packung
175/Packung
Höhe (metrisch):
1.52 cm
5.58 cm
5.71 cm
Material:
Polyester
Breite (angloamerikanisch):
1,5 in.
2,62 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 ROLL
Artikelnummer. 10153042
Marke: Brady™ 060905
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezielle Laboretiketten für die Verwendung mit diesen speziellen Etikettendruckern
  • Bedruckbare, selbstlaminierende Hochleistungsetiketten für LABXPERT Labordrucker.
  • Die Etiketten aus Polyester widerstehen Temperaturen von -196 bis +121 °C
Der ultradünne Aufbau verhindert das Verklemmen in Gestellen und Zentrifugen
Spezifikation
Beschreibung Oberflächenmontiert
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Kartusche, Beschriftung
Material Polyester
Produkttyp Laborbeschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konische Röhrchen, Laborkennzeichnung, Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) LabXpert™ Drucker
Menge 175/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320.8 bis 249.8 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +121 °C
Dicke (metrisch) 0.053 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38,10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,2 in.
Höhe (metrisch) 5.58 cm