Learn More
Brady™ LABXPERT™ Manipulationssichere Etiketten aus Polyester
LABXPERT™ Manipulationssichere/Indicating-Etiketten aus Polyester aus manipulationssicherem Vinyl (B-351) sind so konstruiert, dass sie leicht brechen und sich nicht in einem Stück entfernen lassen und so die Manipulation der Produkte anzeigen.
Marke: Brady™ 060973
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21820kg
Beschreibung
- Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6000 Serie
Spezifikation
RoHS, 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG | |
Acryl | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker | |
450/Packung | |
-40 °C bis +80 °C | |
0.071 mm | |
1 in. | |
0.5 Zoll |
Oberflächenmontiert | |
Schwarz, Weiß | |
Etikett | |
Etikett | |
Flaschen, allgemeine Kennzeichnung, Manipulationsindikator | |
1 | |
Rechteck | |
0.0028 Zoll | |
0,5 x 1 in. | |
25,4 mm | |
1.27 cm |