Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Etiketten
Artikelnummer. p-190632
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
1,5 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
6 in.
Höhe (metrisch):
2.54 cm
15,24 cm
Menge:
250/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 11568913
Marke: Brady™ 018436
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für die Beschriftung von Datenkommunikationsdrähten und -kabeln
  • White vinyl wire marking labels
  • For AWG (Approximate Wire Gauge) 10 to 12
  • Label size: 1 x 1 in. (2.5 x 2.5cm)
  • Write-on height of 0.38 in. (0.95cm)
  • Rolls of 250 labels
  • For use with TLS2200 and TLS PC Link thermal transfer printers
  • Easy-to-load, industrial-strength labels and tapes are available in a wide variety of materials, sizes, and colors to meet surface, color, and regulatory requirements
  • For smooth surfaces such as uncoated metal, plastic, and glass, use “permanent” tapes
  • Use “Ultra-Aggressive” tapes on highly textured and/or low-surface energy surfaces such as powder coated, plastic ABS, and polypropylene
  • Material choices include glossy or clear polyester, metallized polyester with a silver finish, colored vinyl, and heat-shrinking polyolefin
To place an order, for technical information, or to inquire about the availability of a tape not listed here, call a Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Material Vinyl
Produkttyp Selbstlaminierendes Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Communications cables, Panel identification, Voice/data identification, Wire and cable marking
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Menge 50/Packung
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 15,24 cm