Learn More
Brady™ XSL-125-461 Etiketten, 25,4x44,45x25,40mm .
Artikelnummer. 10091982
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1 x 1,75 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10091982 1 x 1,75 in. 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10091982 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 060937
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Drucketikett für Kryofläschchen, Laborkennzeichnungen und Röhrchen
  • Glattes Oberflächenetikett aus selbstlaminierendem Polyester
  • Der ultradünne Aufbau verhindert das Verklemmen in Gestellen und Zentrifuge
  • Feuchtigkeitsbeständiges Etikett mit Leistungsfähigkeit bei kaltem Wetter
  • Abriebfest und wischfest
  • Etiketten mit niedrigem Profil halten extrem niedrigen Temperaturen stand (-196° bis +121 °C)
  • Matt und schwarz auf weiß/durchscheinende Farbe
  • Umwelt: Autoklaven, Tiefkühlschränke, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
  • Drucker-Kompatibilität: LABXPERT
Die beabsichtigte Verwendung des Produkts fällt nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
Beschreibung Etiketten für LABXPERT und IDXPERT
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz, Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Material Selbstlaminierendes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryoröhrchen, laborinterne Identifikation, Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) LabXpert™ Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 225/Packung
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1 x 1 in.
Größe (metrisch) 25.4 x 25.4 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis 110 °C
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Abmessungen (L x B) 1 x 1,75 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (metrisch) 44.45 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm