Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Laboretiketten aus Polyester
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13543330
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,6 in.
2,6 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
1,6 in.
2,1 in.
Packungsgröße:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
13543330 0,6 in. 1,6 in. 1 BX
13553330 2,6 in. 1 in. 1 BX
15149452 0,5 in. 2,1 in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13543330 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 143014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbstlaminierende Laboretiketten aus Polyester (B-461) bestehen aus einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • Arbeitstemperatur von -320 bis 230 °F (-196 bis 110 °C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Durchsichtig
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polyester
Produkttyp Laborbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™33
Horizontale Wiederholung (metrisch) 17.78 mm
Etiketten pro Zeile 3
Menge 1500/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to 230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 46.99 mm
Dimensions (LxW) 0,6 x 1,625 in.
Länge (angloamerikanisch) 1.6 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,6 in.
Breite (metrisch) 41,28 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 55.88 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,6 in.
Höhe (metrisch) 4.06 cm
Alternate Part Number B33-133-461