Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Laboretiketten aus Polyester
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Arbeitstemperatur von -320 bis 230 °F (-196 bis 110 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS |
| Beschreibung | Selbstlaminierende Polyesteretiketten für den BBP33 Drucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß, Durchsichtig |
| Ausführung | Matt |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Laborbeschriftung |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern |
| Mehr anzeigen |