Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Drahtmarkierungen aus Vinyl
Artikelnummer. 11735653
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 0,75 in.
0,5 x 1,5 in.
0,75 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,5 x 4 in.
1 x 1 in.
1 x 4 in.
1 x 1,5 in.
1 x 2,5 in.
85,73 x 25,40 mm
Format:
Etikett
Kartusche
Menge:
100/Rolle
250/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Format Menge unitSize
11735653 1 x 2,5 in. Etikett 100/Rolle 1 BX
11791725 0,5 x 0,75 in. Etikett 500/Packung 1 BX
11717304 0,75 x 1 in. Etikett 250/Packung 1 BX
11745663 1 x 1 in. Etikett 250/Packung 1 BX
11737274 0,75 x 1,5 in. Etikett 250/Packung 1 BX
11737154 1 x 4 in. Etikett 100/Rolle 1 BX
11787354 0,5 x 1,5 in. Etikett 500/Packung 1 BX
11727304 1 x 1,5 in. Etikett 250/Packung 1 BX
11707304 1,5 x 1,5 in. Etikett 250/Packung 1 BX
11747154 1,5 x 4 in. Etikett 100/Rolle 1 BX
11757154 85,73 x 25,40 mm Kartusche 100/Rolle 1 BX
11 options
Artikelnummer. 11735653
Marke: Brady™ 115101
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit BMP™71 Etikettendruckern
  • Zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
  • Zur Verwendung in Laboren für die Fläschchenkennzeichnung
  • Zum Schutz durch eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit
  • Der unbedruckte Bereich überlappt und schützt den gedruckten Text
  • Farbe: Weiß
Bestellinformation
Zusätzliche Größen und Farben erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2005/618/EG, MCV RoHS 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Vinyl
Produkttyp Etikett für die Drahtmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tiefkühlgerät; Flüssiger Stickstoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Kommunikationskabel, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Sprach- oder Datenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 66.68 mm
Drahtstärke 3 bis 0000 AWG
Dimensions (LxW) 1 x 2,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Höhe (metrisch) 6.35 cm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm