Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Drahtmarkierungen aus Vinyl
Beschreibung
- Zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
- Zur Verwendung in Laboren für die Fläschchenkennzeichnung
- Zum Schutz durch eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit
- Der unbedruckte Bereich überlappt und schützt den gedruckten Text
- Farbe: Weiß
Bestellinformation
Zusätzliche Größen und Farben erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL, RoHS 2005/618/EG, MCV RoHS 2002/95/EG |
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß, Durchscheinend |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Etikett für die Drahtmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tafelkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |