Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen
Artikelnummer. p-192244
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,3 in.
1,8 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
1,8 in.
Höhe (metrisch):
12,7 mm
45,72 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 11804714
Marke: Brady™ 062355
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermotransferetiketten für Zentrifugenröhrchen oder Eppendorf Tubes™ bestehen aus selbstlaminierendem Polyester (B-461), einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • Arbeitstemperatur von -320 bis 230 °F (-196 bis 110 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität RoHS, bestanden 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Durchscheinend
Display Consignment
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Modell THT-123-461-3
Anzahl pro Packung 3000 Labels/ Roll
Menge 3000/Packung
Form Rechteck
Größe 45.72 mm (W) x 9.53 mm (H)
Größe (angloamerikanisch) Verkleidung 0.375 in H x 1.8 in W
Größe (metrisch) Verkleidung 9.53 mm H x 45.72 mm W
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 1,8 in. x 0,375 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Länge (angloamerikanisch) 1.8 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,3 in.
Breite (metrisch) 9,53 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,8 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.375 in.
Höhe (metrisch) 45,72 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Alternate Part Number THT-123-461-3