Learn More
Brady™ Etiketten aus Vinylgewebe für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11562985
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in.)
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in.)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in.)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in.)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in.)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in.)
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 in.)
2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte):
BBP™11 Thermotransferdrucker
BBP11, BBP12, THT 25-mm-Kerndrucker
Mehrere Druckermodelle
Menge:
10.000/Packung
1500/Packung
3000/Packung
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
1500 Stück
3000 Stück
Artikelnummer. 11562985
Marke: Brady™ 062679
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Repositionierbare Etiketten aus Vinylgewebe zur Barcodierung und allgemeinen Kennzeichnung sowie zur Wiedererkennung von Gewebekassetten
  • In mehreren Größen
  • Halbglanzbeschichtung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2002/95/EC
Klebstofftyp Naturkautschuk
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Etikett
Material Vinylgewebe
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11 Thermotransferdrucker
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 2 Jahre
Menge 10.000/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 175 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Zugfestigkeit 55 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.24 mm
Dimensions (LxW) 2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 30.48 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 1.27 cm
Alternate Part Number THT-5-498-10