Learn More
Brady™ Etiketten aus Vinylgewebe für Thermotransferdrucker
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in.)
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in.)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in.)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in.)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in.)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in.)
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 in.)
2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte):
BBP™11 Thermotransferdrucker
BBP11, BBP12, THT 25-mm-Kerndrucker
Mehrere Druckermodelle
Menge:
10.000/Packung
1500/Packung
3000/Packung
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
1500 Stück
3000 Stück
Beschreibung
- In mehreren Größen
- Halbglanzbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL, RoHS 2002/95/EC |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Etikett |
| Material | Vinylgewebe |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für laborinterne Identifikation, Gewebekassette |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Comparta una corrección de contenido