Learn More
Brady™ Etiketten aus Vinylgewebe für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 13079302
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in.)
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in.)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in.)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in.)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in.)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in.)
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 in.)
2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte):
BBP™11 Thermotransferdrucker
BBP11, BBP12, THT 25-mm-Kerndrucker
Mehrere Druckermodelle
Menge:
10.000/Packung
1500/Packung
3000/Packung
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
1500 Stück
3000 Stück
Artikelnummer. 13079302
Marke: Brady™ 142211
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Repositionierbare Etiketten aus Vinylgewebe zur Barcodierung und allgemeinen Kennzeichnung sowie zur Wiedererkennung von Gewebekassetten
  • In mehreren Größen
  • Halbglanzbeschichtung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2002/95/EC
Klebstofftyp Naturkautschuk
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Etikett
Material Vinylgewebe
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für laborinterne Identifikation, Gewebekassette
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrere Druckermodelle
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 2 Jahre
Menge 3000/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 175 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Zugfestigkeit 55 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 7.32 mm
Dimensions (LxW) 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,18 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 30.48 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-253-498-3