Learn More
Brady™ Etiketten aus Vinylgewebe für Thermotransferdrucker
Repositionierbare Etiketten aus Vinylgewebe zur Barcodierung und allgemeinen Kennzeichnung sowie zur Wiedererkennung von Gewebekassetten
Marke: Brady™ 116414
335.15 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.66000kg
Beschreibung
- In mehreren Größen
- Halbglanzbeschichtung
Spezifikation
UL, RoHS 2002/95/EC | |
Weiß | |
Etikett | |
Für Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Draht- und Kabelmarkierung | |
2 Jahre | |
-40 bis 175 °F | |
55 lb./in. | |
2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in.) | |
2 Zoll | |
1 Zoll |
Gummi, Wiederablösbar | |
Seidenmatt | |
Vinylgewebe | |
BBP™11 Thermotransferdrucker | |
1500/Packung | |
-40 bis 80 °C | |
0.0073 Zoll | |
1 in. | |
5.08 cm | |
2.54 cm |