Beschreibung
- In mehreren Größen
- Halbglanzbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL, RoHS 2002/95/EC |
| Klebstofftyp | Wiederablösbar |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Etikett |
| Material | Vinylgewebe |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für laborinterne Identifikation, Gewebekassette |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP11, BBP12, THT 25 mm Kerndrucker |
| Show More |