Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Fläschchen, Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen
Artikelnummer. p-192316
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,9 in.
1 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,375 in.
0,5 in.
0,75 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
11864145 0,5 in. 0,75 in. 1 ROLL
11522935 0,9 in. 0,5 in. 1 Rollen
10612434 1 in. 0,375 in. 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11864145 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 030542
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermotransferetiketten für Fläschchen, Zentrifugenröhrchen oder Eppendorf Tubes™ bestehen aus bedruckbarem Nylongewebe und selbstlaminierendem Polyester für Thermotransferdrucker.
  • Drucketiketten für Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform gemäß der MCV-Änderung 2005/618/EG zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Das matte, weiße, mit Polyamid beschichtete Nylongewebe (B-499) verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist für einen Temperaturbereich von -40 °C bis 193 °C geeignet.°F (-40 bis 90 °C) und wird für die Verwendung in Innenräumen empfohlen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff, gute Beständigkeit gegen Verschmieren des Drucks, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe/niedrige Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815), UL/Bestanden, 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylon Tuch
Bedruckbare Seiten Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborinterne Identifikation, Plattenidentifikation, Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 15.24 mm
Enthält Rolle mit 10.000 Etiketten
Etiketten pro Zeile 4
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-68-499-10
Anzahl pro Packung 10.000 Etiketten pro Rolle
Menge 10.000/Packung
Form Rechteck
Größe 0,75 x 0,5 in. (L x B)
Größe (angloamerikanisch) Verkleidung 0,75 in. H x 0,5 in. B
Größe (metrisch) Verkleidung 19.05 mm H x 12.70 mm W
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 21.59 mm
Abmessungen (L x B) 0,75 in. x 0,5 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19 mm
Alternate Part Number THT-68-499-10