Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Fläschchen, Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,9 in.
1 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,375 in.
0,5 in.
0,75 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Beschreibung
- Drucketiketten für Thermotransferdrucker.
- RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
- Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815), UL/Bestanden, 2002/95/EG |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Nylongewebe |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Show More |