Learn More
Brady™ TLS 2200™ und TLS PC Link™ Druckerbänder
Artikelnummer. 11578983
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Drucker der R4310-Serie
Drucker der R6010-Serie
R6210-Serie
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11578983
Marke: Brady™ 018558
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit TLS2200 und TLS PC Link Thermotransferdruckern
Schwarze Bänder zur Verwendung mit einer Vielzahl von Brady-Etikettenmaterialien.
R4310-Bänder
Für die Verwendung mit den folgenden Etikettenmaterialien:
  • Mattweißes PE-Tag (B-109)
  • PermaSleeve™ 3:1 Heißschrumpfpolyolefin (B-342)
  • Mattweißes alterungsbeständiges Papier (B-424)
  • Braunes Hochtemperatur-Polyamid (B-426)
  • Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)1
  • Metallisiertes Polyester (B-428)2
  • Selbstverlöschendes Tedlar™ (B-437)
  • Ultra-aggressives, permanent matt metallisiertes Polyester (B-486)
  • Mattweißes B-4893
  • Mattweißes Nylongewebe (B-499) und selbstlaminierendes Tedlar (B-642)
Bänder der R-4410 und R6010-Reihen
Für die Verwendung mit den folgenden dauerhaften Etiketten:
  • lGlassy Weiß (B-423)2,3 (Nur mit 6010-Bändern)
  • Superpermanentes Polyester (B-422)2
  • Transparent glänzendes Polyester (B-430)2
  • Glänzend metall-bedampftes B-4352
  • Glänzend weißes Vinyl (B-439)
  • Mattweißes Polyester (B-459)2
  • Ultra-aggressives glänzend weißes Polyester (B-483)2
Und mit diesen anderen Etikettenmaterialien:
  • Glänzend weißes Hochtemperatur-Polyamid (B-457)1
  • Glänzend weißes, statisch ableitfähiges Polyester (B-473)2 Polyamid (B-477)1
Farbband der Serie R6210
Für die Verwendung mit den folgenden Etikettenmaterialien:
  • BradySleeve™ Heißschrumpf-Polyolefin (B-321)
  • Mattweiße Polypropylen-Etiketten/Einlagen (B-412)
  • Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)
Mögliche Verwendung mit den folgenden Etikettenmaterialien:
  • Mattweißes, manipulationssicheres Vinyl (B-351)
  • Weiß glänzendes B-423
  • Superpermanentes Polyester (B-422)
  • Transparentes, glänzendes Permanent-Polyester (B-430
  • Selbstverlöschendes Tedlar (B-437)
  • Glänzend weißes Permanent-Vinyl (B-439)
  • Glänzend weißes, statisch ableitfähiges Polyester (B-473) und Polyamid (B-477)
  • Ultra-aggressives glänzend weißes Permanent-Polyester (B-483)
  • Mattweiß Nylongewebe (B-499)
  • Selbstlaminierendes Tedlar (B-642)
Bestellinformation
Abmessungen: 2 Zoll x75 Fuß (5.08 cmx22.9 m). Um das beste Farbband für Ihre Anwendung zu ermitteln, wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter unter 1-800-772-6733.
  1. Das Etikett ist UL-anerkannt, wenn es mit dem entsprechenden Farbband verwendet wird.
  2. Das Etikett ist UL-zertifiziert und CSA-zugelassen, wenn es mit dem entsprechenden Farbband verwendet wird.
  3. Das Etikett ist AGA-zugelassen und UL-zertifiziert. CSA-Zulassung bei Verwendung mit entsprechendem Farbband.
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Drucker der R4310-Serie
Material Polyester
Länge (angloamerikanisch) 75 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 23 m
Breite (metrisch) 50,80 mm
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 4300, schwarz
Format Farbband
Zertifizierung/Konformität UL, CSA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung mit einer Vielzahl von Brady-Etikettenmaterialien
Menge Je 1