Learn More
Brady™ TLS 2200 ™ und TLS-PC Link ™ Etiketten für Objektträger oder Diagramme
Artikelnummer. p-192141
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,75 in.
0,9 in.
Höhe (metrisch):
19,05 mm
22,86 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
158 °F
266 °F
Temperaturbereich (metrisch):
130 °C
70 °C
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10048381
Marke: Brady™ 062269
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
TLS 2200™ und TLS-PC Link™ Folien- oder Diagrammbeschriftungen eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Etiketten für die TLS 2200™ und TLS-PC Link™ tragbaren Thermotransferdrucker.
  • Weißes, mattes Papieretikettenmaterial (B-424) mit dauerhaftem Gummikleber.
  • Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und guter Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp PC Link™ Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryofläschchen, laborinterne Identifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 130 °C
Menge 100/Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 266 °F
Temperaturbereich (metrisch) 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 98.42 mm
Dimensions (LxW) 0,75 in. x 3,75 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 3,75 in.
Breite (metrisch) 95,25 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19,05 mm