Learn More
Brady™ TLS 2200 ™ und TLS-PC Link ™ Etiketten für Objektträger oder Diagramme
TLS 2200™ und TLS-PC Link™ Folien- oder Diagrammbeschriftungen eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
Marke: Brady™ 062269
55.03 EUR gültig bis 2023-05-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "20831" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05900kg
Beschreibung
- Etiketten für die TLS 2200™ und TLS-PC Link™ tragbaren Thermotransferdrucker.
- Weißes, mattes Papieretikettenmaterial (B-424) mit dauerhaftem Gummikleber.
- Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte.
- Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und guter Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Unsteril | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
130 °C | |
Rechteck | |
130 °C | |
0.048 mm | |
0,75 in. x 3,75 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B | |
95,25 mm | |
0.75 Zoll |
TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen | |
Weiß, Durchscheinend | |
Etikett | |
PC Link™ Etikett | |
Kryofläschchen, laborinterne Identifikation | |
1 | |
100/Rolle | |
266 °F | |
0.0019 Zoll | |
98.42 mm | |
3,75 in. | |
19.05 mm | |
19,05 mm |