Learn More
Brady™ TLS2200™ und TLS-PC™ Universal-Etiketten
Artikelnummer. 10172302
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Weiß
Weiß, Durchscheinend
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
61 cm (1,1 in.)
1,5 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0.18 Zoll
0,25 in.
0.27 Zoll
1,5 in.
1,9 in.
2,5 in.
Material:
Polyester
Vinyl
Vinylgewebe
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. Farbe Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Material unitSize
10172302 Weiß 1 in. 1,5 in. Vinylgewebe 1 ROLL
11809704 Weiß 61 cm (1,1 in.) 0,25 in. Vinyl 1 ROLL
10334982 Weiß, Durchscheinend 1,5 in. 0.18 Zoll Polyester 1 ROLL
10243202 Weiß 1 in. 0.27 Zoll Polyester 1 ROLL
11727215 Weiß, Durchscheinend 1 in. 2,5 in. Vinyl 1 ROLL
11519393 Durchscheinend 1 in. 1,9 in. Polyester 1 Rollen
6 options
Artikelnummer. 10172302
Marke: Brady™ 062671
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Etiketten für die tragbaren TLS 2200™ & TLS-PC Link™ Thermotransferdrucker sind in verschiedenen Materialien erhältlich, um allen Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Das selbstlaminierende Polyester (B-461) verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff, Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
  • Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C) C).
  • Im selbstlaminierten Format (B-427) mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes mit dauerhaftem, permanentem Acrylklebstoff mit hervorragender Wasser- und Ölbeständigkeit.
  • Das klebende Gewebematerial (B-427) der Rückseite bietet eine hervorragende Haftkraft, ermöglicht aber ein sauberes Entfernen und Repositionieren.
  • Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche und verfügt über einen speziell formulierten Decklack für exzellente Druckqualität.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, bestanden 2002/95/EG
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Etikett
Material Vinylgewebe
Produkttyp Universalbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.57 mm
Dimensions (LxW) 1,5 in. x 1 in. (6,6675 cm x 2,54 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 38,1 mm