Learn More
Brady™ TLS2200™ und TLS-PC™ Universal-Etiketten
Artikelnummer. 10243202
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Weiß
Weiß, Durchscheinend
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
61 cm (1,1 in.)
1,5 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0.18 Zoll
0,25 in.
0.27 Zoll
1,5 in.
1,9 in.
2,5 in.
Material:
Polyester
Vinyl
Vinylgewebe
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 10243202
Marke: Brady™ 018355
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Etiketten für die tragbaren TLS 2200™ & TLS-PC Link™ Thermotransferdrucker sind in verschiedenen Materialien erhältlich, um allen Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Das selbstlaminierende Polyester (B-461) verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff, Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
  • Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C) C).
  • Im selbstlaminierten Format (B-427) mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes mit dauerhaftem, permanentem Acrylklebstoff mit hervorragender Wasser- und Ölbeständigkeit.
  • Das klebende Gewebematerial (B-427) der Rückseite bietet eine hervorragende Haftkraft, ermöglicht aber ein sauberes Entfernen und Repositionieren.
  • Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche und verfügt über einen speziell formulierten Decklack für exzellente Druckqualität.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AGA, CSA, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp Universalbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 750/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 10.16 mm
Dimensions (LxW) 0,275 in. x 1 in. (6,6675 cm x 2,54 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.27 Zoll
Höhe (metrisch) 6,9 mm