Learn More
Brady™ TLS2200™ und TLS-PC™ Universal-Etiketten
Artikelnummer. 11809704
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Weiß
Weiß, Durchscheinend
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
61 cm (1,1 in.)
1,5 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0.18 Zoll
0,25 in.
0.27 Zoll
1,5 in.
1,9 in.
2,5 in.
Material:
Polyester
Vinyl
Vinylgewebe
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 11809704
Marke: Brady™ 055151
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Etiketten für die tragbaren TLS 2200™ & TLS-PC Link™ Thermotransferdrucker sind in verschiedenen Materialien erhältlich, um allen Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Das selbstlaminierende Polyester (B-461) verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff, Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
  • Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C) C).
  • Im selbstlaminierten Format (B-427) mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes mit dauerhaftem, permanentem Acrylklebstoff mit hervorragender Wasser- und Ölbeständigkeit.
  • Das klebende Gewebematerial (B-427) der Rückseite bietet eine hervorragende Haftkraft, ermöglicht aber ein sauberes Entfernen und Repositionieren.
  • Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche und verfügt über einen speziell formulierten Decklack für exzellente Druckqualität.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, bestanden 2002/95/EG
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Vinyl
Produkttyp Universalbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, Strohhalme
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 750/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9.52 mm
Dimensions (LxW) 0,25 in. x 1,1 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 61 cm (1,1 in.)
Breite (metrisch) 27,94 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in.
Höhe (metrisch) 6,35 mm