Learn More
Brady™ TLS2200™ und TLS-PC™ Universal-Etiketten
Die Etiketten für die tragbaren TLS 2200™ & TLS-PC Link™ Thermotransferdrucker sind in verschiedenen Materialien erhältlich, um allen Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
52.90 € - 82.35 €
Spezifikation
Format | Etikett |
---|---|
Produkttyp | Universalbeschriftung |
Etiketten pro Zeile | 1 |
Form | Rechteck |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (angloamerikanisch) | Material | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (angloamerikanisch) | Material | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11809704
|
Brady™
055151 |
Weiß | 0.25 Zoll | Vinyl | 61 cm (1,1 in.) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10334982
|
Brady™
089409 |
Weiß, Durchscheinend | 0.18 Zoll | Polyester | 1,5 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10243202
|
Brady™
018355 |
Weiß | 0.27 Zoll | Polyester | 1 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11727215
|
Brady™
018380 |
Weiß, Durchscheinend | 2.5 Zoll | Vinyl | 1 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10172302
|
Brady™
062671 |
Weiß | 1.5 Zoll | Vinylgewebe | 1 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11519393
|
Brady™
089407 |
Translucent | 1.9 Zoll | Polyester | 1 Zoll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Polyester (B-461) verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff, Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
- Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C) C).
- Im selbstlaminierten Format (B-427) mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes mit dauerhaftem, permanentem Acrylklebstoff mit hervorragender Wasser- und Ölbeständigkeit.
- Das klebende Gewebematerial (B-427) der Rückseite bietet eine hervorragende Haftkraft, ermöglicht aber ein sauberes Entfernen und Repositionieren.
- Haftet auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche und verfügt über einen speziell formulierten Decklack für exzellente Druckqualität.
Spezifikation
Etikett | |
Universalbeschriftung | |
1 | |
Rechteck |