Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Allzwecketiketten
Artikelnummer. 10475252
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Rolle
250/Packung
500/Packung
Ausführung:
Glanz
Matt
Höhe (metrisch):
12 mm
1.9 cm
2.5 cm
38,1 mm
Material:
Nylongewebe
Polyester
Vinyl
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. Menge Ausführung Höhe (metrisch) Material unitSize
10475252 250/Packung Matt 38,1 mm Nylongewebe 1 ROLL
11767365 100/Rolle Glanz 12 mm Polyester 1 ROLL
10600473 500/Packung Matt 38,1 mm Nylongewebe 1 ROLL
12867238 250/Packung Matt 1.9 cm Vinyl 1 Rollen
12912384 250/Packung Matt 2.5 cm Vinyl 1 Rollen
10314982 500/Packung Glanz 2.5 cm Polyester 1 ROLL
6 options
Artikelnummer. 10475252
Marke: Brady™ 018503
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
TLS-PC Link™ Allzweck-Etiketten eignen sich optimal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarzellenkennzeichnung.
  • Etiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker TLS 2200™ und TLS-PC Link™
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CSA, UL, Halogen-frei (DIN VDE 0472/Teil 815), RoHS 2002/95/EG und MCV 2005/618/EG
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Produkttyp Universalbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborinterne Identifikation, Plattenidentifikation, Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) TLS 2200™ oder TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.57 mm
Drahtstärke 0
Dimensions (LxW) 1,5 in. x 1 in. (6,6675 cm x 2,54 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 38,1 mm