Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Allzwecketiketten
Artikelnummer. 12912384
Click to view available options
Menge:
100/Rolle
250/Packung
500/Packung
Ausführung:
Glanz
Matt
Höhe (metrisch):
12 mm
1.9 cm
2.5 cm
38,1 mm
Material:
Nylongewebe
Polyester
Vinyl
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 12912384
Marke: Brady™ 062267
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
TLS-PC Link™ Allzweck-Etiketten eignen sich optimal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarzellenkennzeichnung.
  • Etiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker TLS 2200™ und TLS-PC Link™
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2002/95/EG, MCV 2005/618/EG
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Vinyl
Produkttyp Universalbeschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flaschen, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, allgemeine Kennzeichnung, Laboridentifikation, Tafelkennzeichnung, Petrischale
Zur Verwendung mit (Geräte) TLS 2200™ oder TLS-PC Link™
Menge 250/Packung
Breite (angloamerikanisch) 1,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm