Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Allzwecketiketten
Click to view available options
Menge:
100/Rolle
250/Packung
500/Packung
Ausführung:
Glanz
Matt
Höhe (metrisch):
12 mm
1.9 cm
2.5 cm
38,1 mm
Material:
Nylongewebe
Polyester
Vinyl
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Beschreibung
- Etiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker TLS 2200™ und TLS-PC Link™
- RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AGA, CSA, Halogen-frei (DIN VDE 0472/Teil 815), UL, RoHS 2002/95/EG und MCV 2005/618/EG |
| Beschreibung | TLS 2200/TLS PC Link BradyBondz Etiketten |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Universalbeschriftung |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung |
| Mehr anzeigen |