Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Nylon-Druckeretiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen/Röhrchen
Artikelnummer. 10522212
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,9 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,75 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10522212
Marke: Brady™ 018509
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen oder -Röhrchen
  • Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
  • Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
  • Optimal für verschiedene Umgebungen, von flüssigem Stickstoff bis hin zu Autoklaven
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen lieferbar, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstpartner.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborinterne Identifikation, Plattenidentifikation, Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 bis 194 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 196 – 90 °C
Dicke (metrisch) 0,165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22,22 mm
Drahtstärke 6 AWG
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1.9 cm