Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Nylon-Druckeretiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen/Röhrchen
Artikelnummer. 10572782
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,9 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,75 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10572782
Marke: Brady™ 062257
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen oder -Röhrchen
  • Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
  • Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
  • Optimal für verschiedene Umgebungen, von flüssigem Stickstoff bis hin zu Autoklaven
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen lieferbar, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstpartner.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 bis 194 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 196 – 90 °C
Dicke (metrisch) 0,165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,87 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,86 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 mm