Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Nylon-Druckeretiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen oder -Röhrchen
71.15 € - 124.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Etikett |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10572782
|
Brady™
062257 |
0.5 Zoll | 0,9 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10522212
|
Brady™
018509 |
0,75 in. | 0,5 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
- Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
- Optimal für verschiedene Umgebungen, von flüssigem Stickstoff bis hin zu Autoklaven
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen lieferbar, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstpartner.
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL | |
Weiß | |
Etikett | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung | |
1 | |
Rechteck | |
- 196 bis 90 °C |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Nylongewebe | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Packung | |
-320 bis 194 °F | |
0,165 mm |