Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen/Röhrchen
Artikelnummer. 10303652
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb, Durchscheinend
Weiß, Durchscheinend
Menge:
100/Rolle
250/Packung
500/Packung
Höhe (metrisch):
12,7 mm
15,24 mm
66,675 mm
Breite (metrisch):
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Farbe Menge Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10303652 Weiß, Durchscheinend 500/Packung 12,7 mm 12,70 mm 1 ROLL
10445832 Weiß, Durchscheinend 100/Rolle 12,7 mm 25,40 mm 1 ROLL
10049691 Weiß, Durchscheinend 250/Packung 15,24 mm 15,24 mm 1 ROLL
10375502 Gelb, Durchscheinend 100/Rolle 66,675 mm 25,40 mm 1 ROLL
4 options
Artikelnummer. 10303652
Marke: Brady™ 062255
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen oder -Röhrchen
  • Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
  • Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
  • Sortiment an Materialien für die verschiedensten Umweltbedingungen, von flüssigem Stickstoff bis zu Autoklaven
  • Die speziellen selbstlaminierenden oder um das ganze Behältnis reichenden Etiketten aus Polyester schützen Schriftfelder vor Zerkratzen, extremen Temperaturen und vor Chemikalien und Lösungsmitteln wie Xylen, IPA, Ethanol und DMSO
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen lieferbar, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstpartner.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 bis 248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 120 °C
Dicke (metrisch) 0,048 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 48,89 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,8 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 mm