Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen oder -Röhrchen
Marke:  Brady™ 062263
56.97 EUR gültig bis 2023-05-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "20831" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07020kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10049691
  • 85.45 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 12-07-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
  • Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
  • Sortiment an Materialien für die verschiedensten Umweltbedingungen, von flüssigem Stickstoff bis zu Autoklaven
  • Die speziellen selbstlaminierenden oder um das ganze Behältnis reichenden Etiketten aus Polyester schützen Schriftfelder vor Zerkratzen, extremen Temperaturen und vor Chemikalien und Lösungsmitteln wie Xylen, IPA, Ethanol und DMSO
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen lieferbar, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstpartner.
Spezifikation
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Acryl, Permanent
Matt
Polyester
Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen
1
Rechteck
- 70 bis 120 °C
44,45 mm
15,24 mm
15,24 mm
TLS 2200/TLS PC Link-Etiketten
Weiß, Durchscheinend
Etikett
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
250/Packung
-94 bis 212 °F
0,048 mm
1,6 in.
0,6 in.